Imprimer
Bismuth (III) chlorure 99.999% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Bismuth(III) chloride, Bismuth trichloride
318350050 318350250
ACRO318350050EA 72.8 EUR
ACRO318350050 ACRO318350250
Bismuth (III) chlorure 99.999% (sur base traces de métaux)
Bismuth (III) chlorure
Formule: BiCl₃
MW: 315.34 g/mol
Point d'ébullition: 447 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 230…232 °C
Densité: 4.75 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003461
Numéro CAS: 7787-60-2
EINECS: 232-123-2
Merck Index: 13,01261
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤10 ppm