Imprimer
Antimoine (III) chlorure zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Antimony trichloride
MQ200
8.14656.0250 8.14656.1000
8.14656.0250EA 109 EUR
8.14656.0250 8.14656.1000
Antimoine (III) chlorure zS, Sigma-Aldrich®
Antimoine (III) chlorure
Formule: SbCl₃
MW: 228.12 g/mol
Point d'ébullition: 223.5
Point de fusion: 73
Densité: 3.14 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011212
Numéro CAS: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
ONU: 1733
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00713
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 931 g/l (20 °C) Hydrolysis
Melting Point 73 °C
Molar Mass 228.1 g/mol
Bulk Density 1600 kg/m3
Boiling Point 233 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.16 hPa (20 °C)
Density 3.14 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) acidic
Synonyms Antimonous acid, Antimony trichloride
Hill Formula Cl3Sb
Chemical Formula SbCl3