Imprimer
Tribromure de phosphore pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Phosphorus tribromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22321.0050 8.22321.0250 8.22321.6000
8.22321.0050EA 66.8 EUR
8.22321.0050 8.22321.0250 8.22321.6000
Tribromure de phosphore pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Tribromure de phosphore
Formule: PBr₃
Point d'ébullition: 175 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –40 °C
Densité: 2.8903 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011436
Numéro CAS: 7789-60-8
EINECS: 232-178-2
ONU: 1808
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07514
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -40 °C
Molar Mass 270.69 g/mol
Boiling Point 173 - 175 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.9 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.6945 (20 °C, 589 nm)
Density 2.85 g/cm3 (20 °C)