Tribromure de phosphore ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Phosphorus tribromide
L13638.14
L13638.22
L13638.0B
L13638.14EA
38.6
EUR
L13638.14
L13638.22
L13638.0B
Tribromure de phosphore ≥98%
Tribromure de phosphore
Formule:
PBr₃ Point d'ébullition: 175 °C (1013 hPa) Point de fusion: –40 °C Densité: 2.8903 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011436 Numéro CAS: 7789-60-8 EINECS: 232-178-2 ONU: 1808 ADR: 8,II Merck Index: 12,07514 |