Tribromure de phosphore 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Phosphorus tribromide
169470050
169475000
169471000
ACRO169470050EA
39.6
EUR
ACRO169470050
ACRO169475000
ACRO169471000
Tribromure de phosphore 99%
Tribromure de phosphore
Formule:
PBr₃ Point d'ébullition: 175 °C (760 mmHg) Point de fusion: –40 °C Densité: 2.88 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011436 Numéro CAS: 7789-60-8 EINECS: 232-178-2 ONU: 1808 ADR: 8,II Merck Index: 12,07514 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear to slightly hazy colorless to yellow to light brown Liquid |
Titration Argentometric | ≥98.5 % (ex Br) |
Melting point | 110 to 116 °C |
HPLC | ≥97.5 % |