Carbone disulfure 99.9%, très pur faible teneur en benzène
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
177280010
177280250
177285000
177280025
ACRO177280010EA
131
EUR
ACRO177280010
ACRO177280250
ACRO177285000
ACRO177280025
Carbone disulfure 99.9%, très pur faible teneur en benzène
Carbone disulfure
Formule:
CS₂ Point d'ébullition: 46.2 °C (1013 hPa) Point de fusion: –111 °C Densité: 1.262 g/cm³ Point d'éclair: –30 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011321 Numéro CAS: 75-15-0 EINECS: 200-843-6 ONU: 1131 ADR: 3,I Merck Index: 13,01821 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Assay | ≥99.85 % (By difference) |
Residue after evaporation | ≤20 ppm |
Hydrogen sulfide (H2S) | ≤3 ppm |
Benzene | ≤50 ppm |
HPLC | ≥97.5 % |