Imprimer
Carbone disulfure 99.9% pour la spectroscopie
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
167710250 167715000 167710025
ACRO167710250EA 40.8 EUR
ACRO167710250 ACRO167715000 ACRO167710025
Carbone disulfure 99.9% pour la spectroscopie
Carbone disulfure
Formule: CS₂
MW: 76.14 g/mol
Point d'ébullition: 46 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –111 °C
Densité: 1.262 g/cm³
Point d'éclair: –30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011321
Numéro CAS: 75-15-0
EINECS: 200-843-6
ONU: 1131
ADR: 3
Merck Index: 13,01821
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7fe0c906449b3b5461b1bac971c583c92c0b41c&vid=59e9028fbb4d1c2acb6f98101726e8ec520e0aa8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.85 %
UV at 380 nm A: ≤1.3
UV at 390 nm A: ≤0.5
UV at 400 nm A: ≤0.1
UV at 410 nm A: ≤0.05
UV at 420 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %