Silicium dioxyde ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Silicon(IV) oxide, Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide
10856.14
10856.22
10856.14EA
269
EUR
10856.14
10856.22
Silicium dioxyde ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Silicium dioxyde
Purity: 99.999%
CAS No.: 7631-86-9
Molecular Formula: SiO2
Formula Weight: 60.09
Physical Form: Powder
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1710°
Boiling Point: 2230°
Merck Reference: 14,8493
MDL No.: MFCD00011232
Formule:
SiO₂ MW: 60.08 g/mol Point d'ébullition: 2230 °C Point de fusion: 1710 °C Densité: 2.2 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011232 Numéro CAS: 7631-86-9 EINECS: 238-878-4 Merck Index: 14,8493 |