Imprimer
Gel de silice, Pore dim.: 60 Å
Fournisseur: Roth Carl
P091.1 P091.2 P091.3
ROTHP091.1EA 43.9 EUR
ROTHP091.1 ROTHP091.2 ROTHP091.3
Gel de silice, Pore dim.: 60 Å
Gel de silice
Formule: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Point d'ébullition: 2230
Point de fusion: 1710
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4