Gel de silice, Pore size: 60 Å
Fournisseur: Roth Carl
P090.1
P090.2
P090.3
ROTHP090.1EA
43.9
EUR
ROTHP090.1
ROTHP090.2
ROTHP090.3
Gel de silice, Pore size: 60 Å
Gel de silice
Formule:
SiO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011232 Numéro CAS: 63231-67-4 |