Gel de silice, Pore size: 60 Å
Fournisseur: Roth Carl
0712.1
0712.2
ROTH0712.1EA
0
EUR
ROTH0712.1
ROTH0712.2
Gel de silice, Pore size: 60 Å
Gel de silice
Formule:
SiO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011232 Numéro CAS: 63231-67-4 |