Gel de silice, Pore size: 60 Å ≥99.5% (base métaux) 0.040-0.063 mm (230-400 mesh)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
42570.18
42570.30
42570.A1
42570.A7
42570.18EA
35.9
EUR
42570.18
42570.30
42570.A1
42570.A7
Gel de silice, Pore size: 60 Å ≥99.5% (base métaux) 0.040-0.063 mm (230-400 mesh)
Gel de silice
Purity: 99.5%
CAS No.: 7631-86-9
Physical Form: -230+400 Mesh, S.A. 500-600m2/g
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8493
MDL No.: MFCD00011232
Column chromatography
Formule:
SiO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011232 Numéro CAS: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 Merck Index: 14,8493 |