Imprimer
Gel de silice, Pore size: 60 Å 40-60 µm, Ultrapure pour la chromatographie sur colonne
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
360050010 360050050 360050300
360050010.EA 158 EUR
360050010. 360050050. 360050300.
Gel de silice, Pore size: 60 Å 40-60 µm, Ultrapure pour la chromatographie sur colonne
Gel de silice
Formule: SiO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 7631-86-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Particle size ≤10 % (Oversize)
Specific surface area 460 to 510 m²/g
Pore volume 0.75 to 0.80 ml/g
pH 6.5 to 7.0 (10 % suspension in water)
Volatile matter ≤6.0 % (160°C)