Imprimer
Gel de silice
Fournisseur: Roth Carl
T858.1 T858.2
ROTHT858.1EA 51.5 EUR
ROTHT858.1 ROTHT858.2
Gel de silice
Gel de silice
Formule: SiO₂
Point d'ébullition: 2230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1710 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
ATTEINDRE: 01-2119379499-16