Imprimer
Plomb (II) chlorure 99%, qualité Réactif
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Lead dichloride
12349.18 12349.36 12349.A3
12349.18EA 25.2 EUR
12349.18 12349.36 12349.A3
Plomb (II) chlorure 99%, qualité Réactif
Plomb (II) chlorure
Purity: 99% CAS No.: 7758-95-4 Molecular Formula: PbCl2 Formula Weight: 278.10 Physical Form: Crystalline Powder Density: 5.85 Melting Point: 501° Boiling Point: 951° Solubility: Soluble in hot water, alkali hydroxides, NH4Cl solution. Insoluble in cold water and alcohol Merck Reference: 14,5404 UN No.: 2291 MDL No.: MFCD00011157
Analytical reagent, preparation of lead salts, as solder and flux
Formule: Cl₂Pb
MW: 278.11 g/mol
Point d'ébullition: 951 °C
Point de fusion: 501 °C
Densité: 5.85
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011157
Numéro CAS: 7758-95-4
EINECS: 231-845-5
ONU: 2291
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,5404