Imprimer
Sulfate de dithallium 99.9+% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Thallic sulphate, Dithallium sulphate
196940100 196940500 196942500
ACRO196940100EA 44.2 EUR
ACRO196940100 ACRO196940500 ACRO196942500
Sulfate de dithallium 99.9+% (sur base traces de métaux)
Sulfate de dithallium
Formule: O₄STl₂
Point de fusion: 632 °C
Densité: 6.77 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011278
Numéro CAS: 7446-18-6
EINECS: 231-201-3
ONU: 1707
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09405
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or crystals
Assay 80.0 to 84.0 % (Tl)
Total trace metal impurities ≤0.1 %