Acide borique 99.8-100.5%, cristallisé, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
|
Danger
|
20185.297EA
61
EUR
20185.297
20185.360
20185.260
20185.460
Acide borique 99.8-100.5%, cristallisé, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Acide borique
Formule:
B(OH)₃ Point d'ébullition: 185 °C (1013 hPa) Point de fusion: 160 °C Densité: 1.44 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011337 Numéro CAS: 10043-35-3 EINECS: 233-139-2 ATTEINDRE: 01-2119486683-25 Merck Index: 13,01326 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay | 99.8 - 100.5 % |
Organic impurities | Passes test |
Solution in water | Passes test |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Insolubility in methanol | Max. 50 ppm |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Non-esterifiable impurities | Max. 0.1 % |
Non-volatile with methanol/HCl | Max. 0.05 % |
NH4 (Ammonium) | Max. 20 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 3 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 5 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 5 ppm |
As (Arsenic) | Max. 0.5 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 20 ppm |
Cu (Copper) | Max. 2 ppm |
Fe (Iron) | Max. 1 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 5 ppm |
Pb (Lead) | Max. 5 ppm |