di-Bore trioxyde, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Fournisseur: Merck
|
Danger
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00169.0250
1.00169.0150
1.00169.0250EA
1250
EUR
1.00169.0250
1.00169.0150
di-Bore trioxyde, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Trioxyde de dibore
Formule:
B₂O₃ Point d'ébullition: 1860 °C (1013 hPa) Point de fusion: 450 °C Densité: 1.81…1.86 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011315 Numéro CAS: 1303-86-2 EINECS: 215-125-8 ATTEINDRE: 01-2119486655-24 Merck Index: 13,01327 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 36 g/L (25 °C) |
Melting Point | 450 °C |
Molar Mass | 69.61 g/mol |
Bulk Density | 900 - 1100 kg/m³ |
Boiling Point | 1860 °C |
Density | 2.46 g/cm³ (20 °C) |
pH | 4 (10 g/L, H₂O, 25 °C) |