Imprimer
Acide 2,5-dichloroisonicotinique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,5-Dichloropyridine-4-carboxylic acid
D2599-500MG D2599.500MG D2599-5G
TCIAD2599-500MGEA 36.3 EUR
TCIAD2599-500MG FLUOD2599.500MG TCIAD2599-5G
Acide 2,5-dichloroisonicotinique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,5-dichloroisonicotinique
Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192 g/mol
Numéro MDL: MFCD00466640
Numéro CAS: 88912-26-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2fc6aa75d052ac516dd5c304ce3f5bac27b7d4e&vid=f2fc6aa75d052ac516dd5c304ce3f5bac27b7d4e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency