Imprimer
Di-sec-butylamine ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D1604-25ML D1604-500ML
TCIAD1604-25MLEA 17.6 EUR
TCIAD1604-25ML TCIAD1604-500ML
Di-sec-butylamine ≥99.0% (par GC)
Di-sec-butylamine
Formule: C₈H₁₉N
Point d'ébullition: 132°C
Point d'éclair: 24°C
Numéro MDL: MFCD00009326
Numéro CAS: 626-23-3
EINECS: 210-937-9
ONU: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8dfa2b5044ae5c28c62d360f84752ee6ff89895f&vid=8dfa2b5044ae5c28c62d360f84752ee6ff89895f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %