Imprimer
(±)-2-Bromobutyrate de méthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Methyl 2-bromobutyrate
B1462.0500 B1462-25G B1462-500G
TCIAB1462.0500EA 0 EUR
TCIAB1462.0500 TCIAB1462-25G TCIAB1462-500G
(±)-2-Bromobutyrate de méthyle ≥97.0% (par GC)
(±)-2-Bromobutyrate de méthyle
Formule: C₅H₉BrO₂
MW: 181.03 g/mol
Point d'ébullition: 172°C
Point d'éclair: 68°C
Numéro MDL: MFCD00009666
Numéro CAS: 3196-15-4
EINECS: 221-699-0
ONU: 3265
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1e6f0b72747f239e917595268fe1636d6f2cd62&vid=f1e6f0b72747f239e917595268fe1636d6f2cd62&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %