Chlorure de thallium, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Dans une ampoule sous argon
Purity: 99.999%
CAS No.: 7791-12-0
Molecular Formula: TlCl
Formula Weight: 239.82
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 7.0
Refractive Index: 2.247
Sensitivity: Air Sensitive
Melting Point: 430°
Merck Reference: 14,9260
UN No.: 1707
MDL No.: MFCD00011274
Formule:
ClTl Point d'ébullition: 720 °C (1013 hPa) Point de fusion: 430 °C Densité: 7,0 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011274 Numéro CAS: 7791-12-0 EINECS: 232-241-4 ONU: 1707 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,9260 |