Imprimer
Indium (III) chlorure 99.995% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Indium Trichloride Chloride, Indium trichloride
193190100 193190500 193192500
ACRO193190100EA 96.8 EUR
ACRO193190100 ACRO193190500 ACRO193192500
Indium (III) chlorure 99.995% (sur base traces de métaux)
Indium (III) chlorure
Formule: Cl₃In
MW: 221.18 g/mol
Point d'ébullition: 800
Point de fusion: 586 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011058
Numéro CAS: 10025-82-8
EINECS: 233-043-0
ONU: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04980
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.005 %