Imprimer
Ammoniaque 5.0 M NH4OH (5.0N) Volumetric, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
318612-2L 318612-500ML
318612-2LEA 127 EUR
318612-2L 318612-500ML
Ammoniaque 5.0 M NH4OH (5.0N) Volumetric, Fluka™
Ammoniaque
Formule: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Point d'ébullition: 38 °C
Densité: 0.9…1.0 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 4.90 - 5.10 N
Traceable to NIST SRM effective
Explosion Limit 27 %