Imprimer
2-Isopropoxyéthanol, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 2-Isopropoxyethanol
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.07480.1000 8.07480.9020
8.07480.1000EA 34.4 EUR
8.07480.1000 8.07480.9020
2-Isopropoxyéthanol, Sigma-Aldrich®
2-Isopropoxyéthanol
Formule: C₅H₁₂O₂
MW: 104.15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002866
Numéro CAS: 109-59-1
EINECS: 203-685-6
ONU: 3271
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 104.15 g/mol
Boiling Point 143 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 3.5 hPa (20 °C)
Flash Point 45 °C
Refractive Index 1.41 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 - 13.0 %(V)
Density 0.90 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 240 °C
Evaporation number 52
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid