Imprimer
Pyridine-2-carbaldehyde-oxime, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 2-Pyridinecarbaldehyde oxime, 2-Pyridinealdoxime
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07466.0025 8.07466.0100
8.07466.0025EA 58.2 EUR
8.07466.0025 8.07466.0100
Pyridine-2-carbaldehyde-oxime, Sigma-Aldrich®
Pyridine-2-carbaldehyde-oxime
Formule: C₆H₆N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006354
Numéro CAS: 873-69-8
EINECS: 212-849-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 15 g/l (20 °C)
Melting Point 110 - 112 °C
Molar Mass 122.12 g/mol
Bulk Density 400 - 500 kg/m3
pH 7 (13 g/l, H2O, 20 °C)