Dichlorure de 2,2'-dithiodi(éthylammonium), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
|
Attention
|
Synonyms:
Cystaminium dichloride, 2,2′-Diaminodiethyl disulphide dihydrochloride, 2,2'-Disulphanediyldiethanamine dihydrochloride, Bis(2-aminoethyl) disulphide dihydrochloride, Decarboxycystine dihydrochloride, Cystamine (dihydrochloride), {2-[(2-Aminoethyl)disulphanyl]ethyl}amine dihydrochloride, 2,2′-Dithiobis(ethylamine) dihydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formule:
C₄H₁₂N₂S₂·2HCl Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012905 Numéro CAS: 56-17-7 EINECS: 200-260-7 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 218 - 221 °C |
Molar Mass | 225.19 g/mol |
Synonyms | Cystamine dihydrochloride |
Hill Formula | C4H14Cl2N2S2 |
Chemical Formula | [H2NCH2CH2SSCH2CH2NH2] * 2 HCl |