Imprimer
3-Chloropropène stabilisé, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 3-Chloro-1-propene, Allyl chloride
Stabilization: Stabilised with propylene oxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00257.0100 8.00257.1000
8.00257.0100EA 32 EUR
8.00257.0100 8.00257.1000
3-Chloropropène stabilisé, Sigma-Aldrich®
3-Chloropropène
Formule: C₃H₅Cl
Point d'ébullition: 44 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –136 °C
Densité: 0.93 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000984
Numéro CAS: 107-05-1
EINECS: 203-457-6
ONU: 1100
ADR: 3 (6.1),I
Merck Index: 13,00286
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 3.6 g/l (20 °C)
Melting Point -136 °C
Molar Mass 76.52 g/mol
Boiling Point 45 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 400 hPa (20 °C)
Explosion Limit 3.3 - 11.2 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 390 °C