Imprimer
Triéthanolamine chlorhydrate, Millipore®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.08357.0100 1.08357.1000
1.08357.0100EA 50.1 EUR
1.08357.0100 1.08357.1000
Triéthanolamine chlorhydrate, Millipore®
Triéthanolamine chlorhydrate
Formule: C₆H₁₆ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012596
Numéro CAS: 637-39-8
EINECS: 211-284-2