Imprimer
Ammoniaque 5%, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
Attention
Synonyms: Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
12388.3000 12388.4000 12388.5020 12388.6020
KRAF12388.3000EA 0 EUR
KRAF12388.3000 KRAF12388.4000 KRAF12388.5020 KRAF12388.6020
Ammoniaque 5%, très pur
Ammoniaque
Formule: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6