Imprimer
Aluminium chlorure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Aluminum chloride
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.01081.0100 8.01081.0500 8.01081.1000 8.01081.9050 8.01081.2500
8.01081.0100EA 35.7 EUR
8.01081.0100 8.01081.0500 8.01081.1000 8.01081.9050 8.01081.2500
Aluminium chlorure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Aluminium chlorure
Formule: AlCl₃
MW: 133.34 g/mol
Point d'ébullition: 180
Point de fusion: 180…181 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003422
Numéro CAS: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
ONU: 1726
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00335
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 450 g/l (20 °C) (decomposition)
Melting Point 180 - 181 °C (sublimed)
Molar Mass 133.34 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Density 2.44 g/cm3 (20 °C)
pH 2.4 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material