Imprimer
Aluminium chlorure, anhydre ≥99%, en poudre
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Aluminum chloride
L18489.22 L18489.36
L18489.22EA 40.2 EUR
L18489.22 L18489.36
Aluminium chlorure, anhydre ≥99%, en poudre
Aluminium chlorure
Purity: 99% CAS No.: 7446-70-0 Molecular Formula: AlCl3 Formula Weight: 133.34 Odour: Pungent pH: 2,4 Melting Point: 190° subl Merck Reference: 14,337 UN No.: 1726 MDL No.: MFCD00003422
Formule: AlCl₃
MW: 133.34 g/mol
Point d'ébullition: 180
Point de fusion: 190 °C (subl.)
Densité: 2.44
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003422
Numéro CAS: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
ONU: 1726
ADR: 8 II
Merck Index: 14,337