Aluminium chlorure, anhydre 99%, granuleux
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Aluminum chloride
A11892.0B
A11892.30
A11892.0E
A11892.0BEA
50.9
EUR
A11892.0B
A11892.30
A11892.0E
Aluminium chlorure, anhydre 99%, granuleux
Aluminium chlorure
Purity: 99%
CAS No.: 7446-70-0
Molecular Formula: AlCl3
Formula Weight: 133.34
Odour: Pungent
pH: 2,4
Melting Point: 190° subl.
Merck Reference: 14,337
UN No.: 1726
MDL No.: MFCD00003422
Formule:
AlCl₃ MW: 133.34 g/mol Point d'ébullition: 180 Point de fusion: 190 °C (subl.) Densité: 2.44 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003422 Numéro CAS: 7446-70-0 EINECS: 231-208-1 ONU: 1726 ADR: 8 II Merck Index: 14,337 |