Imprimer
Aluminium chlorure, anhydre ≥95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Aluminum chloride
89914.A1 89914.D9
89914.A1EA 53.6 EUR
89914.A1 89914.D9
Aluminium chlorure, anhydre ≥95%
Aluminium chlorure
Purity: 95+% CAS No.: 7446-70-0 Molecular Formula: AlCl3 Formula Weight: 133.34 Physical Form: Powder Density: 2.44 Appearance: Yellow to gray Odour: Pungent pH: 2,4 Melting Point: 190° subl. Merck Reference: 14,337 UN No.: 1726 MDL No.: MFCD00003422
Formule: AlCl₃
MW: 133.34 g/mol
Point d'ébullition: 180
Point de fusion: 190 °C (subl.)
Densité: 2.44
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003422
Numéro CAS: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
ONU: 1726
ADR: 8 II
Merck Index: 14,337