Imprimer
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinate de méthyle
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 2,6-dichloro-5-fluoronicotinate
RH02135DA RH02135EA
MAYBRH02135DAEA 0 EUR
MAYBRH02135DA MAYBRH02135EA
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinate de méthyle
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinate de méthyle
Formule: C₇H₄Cl₂FNO₂
MW: 224.02 g/mol
Numéro MDL: MFCD02180634
Numéro CAS: 189281-66-1