Imprimer
5-Bromonicotinate de méthyle
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 5-bromonicotinate
RF04619DA RF04619EA
MAYBRF04619DAEA 0 EUR
MAYBRF04619DA MAYBRF04619EA
5-Bromonicotinate de méthyle
5-Bromonicotinate de méthyle
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216.03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00173668
Numéro CAS: 29681-44-5