Aluminium chlorure, ultra sec ≥99.99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Aluminum chloride
ampouled under argon
14552.06
14552.14
14552.22
14552.06EA
98
EUR
14552.06
14552.14
14552.22
Aluminium chlorure, ultra sec ≥99.99% (base métaux)
Aluminium chlorure
Purity: 99.99%
CAS No.: 7446-70-0
Molecular Formula: AlCl3
Formula Weight: 133.34
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 2.44
pH: 2,4
Melting Point: 190° subl.
Merck Reference: 14,337
UN No.: 1726
MDL No.: MFCD00003422
Formule:
AlCl₃ Point d'ébullition: 180 °C (1013 hPa) Point de fusion: 190 °C (subl.) Densité: 2.44 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003422 Numéro CAS: 7446-70-0 EINECS: 231-208-1 ONU: 1726 ADR: 8,II Merck Index: 14,337 |