Imprimer
Phosphite de tributyle ≥94%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Tri-n-butylphosphite
L14307.AE L14307.AP
L14307.AEEA 52.8 EUR
L14307.AE L14307.AP
Phosphite de tributyle ≥94%
Phosphite de tributyle
Purity: 94% CAS No.: 102-85-2 Molecular Formula: C12H27O3P Formula Weight: 250.32 Flash Point: 82°(179°F) Refractive Index: 1.4320 Melting Point: -80° Boiling Point: 125-128°/10mm Beilstein Reference: 1703866 MDL No.: MFCD00009437
Formule: C₁₂H₂₇O₃P
MW: 250.32 g/mol
Point d'ébullition: 125…128 °C (10 mmHg)
Point de fusion: –80 °C
Densité: 0.915
Point d'éclair: 82 °C (179 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009437
Numéro CAS: 102-85-2
EINECS: 203-061-3