2-Isopropoxyéthanol ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
2-Isopropoxyethanol
L13241.AE
L13241.AU
L13241.0F
L13241.AEEA
29.6
EUR
L13241.AE
L13241.AU
L13241.0F
2-Isopropoxyéthanol ≥99%
2-Isopropoxyéthanol
Purity: 99%
CAS No.: 109-59-1
Molecular Formula: C5H12O2
Formula Weight: 104.15
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4100
Melting Point: -60°
Boiling Point: 143°
Beilstein Reference: 1732184
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00002866
Formule:
C₅H₁₂O₂ MW: 104.15 g/mol Point d'ébullition: 143 °C Point de fusion: –60 °C Densité: 0.903 Point d'éclair: 45 °C (113 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002866 Numéro CAS: 109-59-1 EINECS: 203-685-6 ONU: 3271 ADR: 3 III |