Imprimer
Éther diglycidique du 1,4-butanediol 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Araldite RD-2, 1,4-Bis(oxiran-2-ylmethoxy)butane
L12632.09 L12632.18
L12632.09EA 67.2 EUR
L12632.09 L12632.18
Éther diglycidique du 1,4-butanediol 96%
Éther diglycidique du 1,4-butanediol
Purity: 96% CAS No.: 2425-79-8 Molecular Formula: C10H18O4 Formula Weight: 202.25 Flash Point: 140°(284°F) Refractive Index: 1.4550 Boiling Point: 157-158°/11mm Beilstein Reference: 115238 MDL No.: MFCD00005146
Formule: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202.25 g/mol
Point d'ébullition: 157…158 °C (11 mmHg)
Densité: 1.049
Point d'éclair: 140 °C (284 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005146
Numéro CAS: 2425-79-8
EINECS: 219-371-7