Acide phtalamique ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
L12432.06
L12432.14
L12432.06EA
59
EUR
L12432.06
L12432.14
Acide phtalamique ≥99%
Acide phtalamique
Purity: 99%
CAS No.: 88-97-1
Molecular Formula: C8H7NO3
Formula Weight: 165.15
Melting Point: 140-143°
Beilstein Reference: 1868205
Formule:
C₈H₇NO₃ Point de fusion: 140…143 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00025476 Numéro CAS: 88-97-1 EINECS: 201-871-1 |