Imprimer
N,N'-Bis(tert-butyl)éthylènediamine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L04972.06 L04972.14
L04972.06EA 57.7 EUR
L04972.06 L04972.14
N,N'-Bis(tert-butyl)éthylènediamine 98%
N,N'-Bis(tert-butyl)éthylènediamine
Purity: 98% CAS No.: 4062-60-6 Molecular Formula: C10H24N2 Formula Weight: 172.32 Flash Point: 62°(143°F) Refractive Index: 1.4300 Boiling Point: 132°/100mm Beilstein Reference: 1738432 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00014996
Formule: C₁₀H₂₄N₂
Point d'ébullition: 132 °C (100 mmHg)
Densité: 0,801
Point d'éclair: 62 °C (143 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014996
Numéro CAS: 4062-60-6
EINECS: 223-769-6
ADR: 8,II