Éther méthylique du triéthylène glycol ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
2,5,8,11-Tetraoxadodecane
L04128.22
L04128.36
L04128.0E
L04128.22EA
28.3
EUR
L04128.22
L04128.36
L04128.0E
Éther méthylique du triéthylène glycol ≥99%
Éther méthylique du triéthylène glycol
Purity: 99%
CAS No.: 112-49-2
Molecular Formula: C8H18O4
Formula Weight: 178.23
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.4230
Melting Point: -45°
Boiling Point: 215-216°
Beilstein Reference: 1700630
Merck Reference: 14,9692
MDL No.: MFCD00008504
Formule:
C₈H₁₈O₄ MW: 178.23 g/mol Point d'ébullition: 215…216 °C Point de fusion: –45 °C Densité: 0.986 Point d'éclair: 113 °C (235 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008504 Numéro CAS: 112-49-2 EINECS: 203-977-3 |