N,N-Diméthyl-1,3-propanediamine 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
3-Dimethylaminopropylamine, N,N-Dimethyltrimethylenediamine, N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine
Purity: 99%
CAS No.: 109-55-7
Molecular Formula: C5H14N2
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.4350
Odour: Ammonia-like
Melting Point: -70°
Boiling Point: 126-128°
Beilstein Reference: 605293
UN No.: 2734
MDL No.: MFCD00008216
Formule:
C₅H₁₄N₂ MW: 102.18 g/mol Point d'ébullition: 126…128 °C Point de fusion: –70 °C Densité: 0.818 Point d'éclair: 32 °C (89 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008216 Numéro CAS: 109-55-7 EINECS: 203-680-9 ADR: 8 II |