3,4-Dihydro-2H-pyranne ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
L02731.AC
L02731.AE
L02731.AP
L02731.ACEA
29.9
EUR
L02731.AC
L02731.AE
L02731.AP
3,4-Dihydro-2H-pyranne ≥99%
3,4-Dihydro-2H-pyranne
Purity: 99%
CAS No.: 110-87-2
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Flash Point: -15°(5°F)
Refractive Index: 1.4420
Odour: Unpleasant
pH: 7.0
Melting Point: -70°
Boiling Point: 85-86°
Beilstein Reference: 103493
UN No.: 2376
MDL No.: MFCD00006558
Formule:
C₅H₈O Point d'ébullition: 85…86 °C Point de fusion: –70 °C Densité: 0.926 Point d'éclair: –15 °C (5 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006558 Numéro CAS: 110-87-2 EINECS: 203-810-4 ONU: 2376 ADR: 3,II |