Bromure de thallium, ultra sec ≥99.998% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Thallium bromide
Dans une ampoule sous argon
35720.09
35720.18
35720.09EA
172
EUR
35720.09
35720.18
Bromure de thallium, ultra sec ≥99.998% (base métaux)
Bromure de thallium
Purity: 99.998%
CAS No.: 7789-40-4
Molecular Formula: TlBr
Formula Weight: 284.28
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 7.5
Melting Point: ca 460°
Merck Reference: 14,9258
UN No.: 1707
MDL No.: MFCD00011273
Formule:
BrTl MW: 284.29 g/mol Point d'ébullition: 815 Point de fusion: ∼460 °C Densité: 7.5 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011273 Numéro CAS: 7789-40-4 EINECS: 232-163-0 ONU: 1707 ADR: 6.1 II Merck Index: 14,9258 |