N-(Cyclohex-1-ène-1-yl)pyrrolidine ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
1-Pyrrolidino-1-cyclohexene
B25622.06
B25622.14
B25622.06EA
44.9
EUR
B25622.06
B25622.14
N-(Cyclohex-1-ène-1-yl)pyrrolidine ≥97%
N-(Cyclohex-1-ène-1-yl)pyrrolidine
Purity: 97%
CAS No.: 1125-99-1
Molecular Formula: C10H17N
Formula Weight: 151.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 66°(151°F)
Refractive Index: 1.5217
Boiling Point: 114-115°/15mm
Beilstein Reference: 114797
MDL No.: MFCD00003163
Formule:
C₁₀H₁₇N Point d'ébullition: 114…115 °C (15 mmHg) Densité: 0.940 Point d'éclair: 66 °C (151 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00003163 Numéro CAS: 1125-99-1 EINECS: 214-414-6 |