Imprimer
Chlorure de 1-(2-chloroéthyl)pipéridinium ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: N-(2-Chloroethyl)-piperidine hydrochloride, 1-(2-Chloroethyl)piperidine hydrochloride
B22985.18 B22985.30
B22985.18EA 32.1 EUR
B22985.18 B22985.30
Chlorure de 1-(2-chloroéthyl)pipéridinium ≥98%
Chlorure de 1-(2-chloroéthyl)pipéridinium
Purity: 98% CAS No.: 2008-75-5 Molecular Formula: C7H14ClN.HCl Formula Weight: 184.11 Melting Point: 229-235° Beilstein Reference: 3910268 UN No.: 2928 MDL No.: MFCD00012837
Formule: C₇H₁₅Cl₂N
MW: 184.11 g/mol
Point de fusion: 229…235 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012837
Numéro CAS: 2008-75-5
EINECS: 217-920-5
ONU: 2928
ADR: 6.1 II