Imprimer
5-Bromonicotinate d'éthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 5-bromonicotinate
B20788.06 B20788.14
B20788.06EA 131 EUR
B20788.06 B20788.14
5-Bromonicotinate d'éthyle ≥98%
5-Bromonicotinate d'éthyle
Purity: 98% CAS No.: 20986-40-7 Molecular Formula: C8H8BrNO2 Formula Weight: 230.07 Melting Point: 39-42° Boiling Point: 86-92°/0.5mm MDL No.: MFCD00040366
Formule: C₈H₈BrNO₂
MW: 230.06 g/mol
Point d'ébullition: 86…92 °C (0.5 mmHg)
Point de fusion: 39…42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040366
Numéro CAS: 20986-40-7