Imprimer
N,N-Diméthylglycine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Dimethylamino)acetic acid, (Dimethylamino)acetic acid
A19670.06 A19670.22 A19670.14
A19670.06EA 83.6 EUR
A19670.06 A19670.22 A19670.14
N,N-Diméthylglycine ≥98%
N,N-Diméthylglycine
Purity: 98+% CAS No.: 1118-68-9 Molecular Formula: C4H9NO2 Formula Weight: 103.12 Odour: Odourless pH: 6-7 Melting Point: 179-183° Merck Reference: 14,3244 MDL No.: MFCD00004283
Formule: C₄H₉NO₂
Point de fusion: 179…183 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004283
Numéro CAS: 1118-68-9
EINECS: 214-267-8
Merck Index: 14,3244